Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I
Código de producto. 10149832 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10149832 100 mL 100 ml
15392402 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10149832 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31985062
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in growth rate or morphology. Opti-MEM™ I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM™ I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM™ I modifications for a range of cell culture applications.
El medio Opti-MEMI también se recomienda cuando se van a usar reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM I se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios.
  • Opti-MEM I se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo de fenol
  • Medio exclusivo que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y elementos traza
  • Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %.
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,4 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, transfección de plásmidos, transfección de RNAi, transfección de ARNip sintético, transfección, transfección de plásmidos de ARNhc y ARNi miR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 y HEK
Tipo de célula Fibroblastos primarios
Clasificación Origen humano
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Opti-MEM I
Serum Level Reduced Serum
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos No FBS
Para utilizar con (aplicación) Mammalian Cell Culture, Lipid-Based Transfection
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, Opti-MEM
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Bottle
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.