Learn More
Oprozomib, TRC
Código de producto. 30428721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428721 1 mg 1 miligramo
30427720 5 mg 5 miligramos
30410947 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6697001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 935888-69-0
Fórmula molecular C25 H32 N4 O7 S
Peso molecular (g/mol) 532.61
Sinónimo ONX 0912, PR 047, O-Methyl-N-[(2-methyl-5-thiazolyl)carbonyl]-L-seryl-O-methyl-N-[(1S)-2-[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-L-serinamide
Nombre IUPAC N-[(2R)-3-metoxi-1-[[(2R)-3-metoxi-1-[[(2S)-1-[(2R)-2-metiloxiran-2-il]-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-1-oxopropan-2-il]amino-1-oxopropan-2-il]-2-metil-1,3-tiazol-5-carboxamida
SMILES COC[C@@H](NC(=O)[C@@H](COC)NC(=O)c1cnc(C)s1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)[C@@]3(C)CO3
Specifications
Nombre del producto químico o material Oprozomib
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N4O7S/c1-15-26-11-20(37-15)24(33)29-19(13-35-4)23(32)28-18(12-34-3)22(31)27-17(21(30)25(2)14-36-25)10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,11,17-19H,10,12-14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t17-,18+,19+,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.1992