Learn More
Oprozomib, MedChemExpress
Código de producto. 16484988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484988 10 mg 10 miligramos
16435756 100 mg 100 miligramos
16431237 50 mg 50 miligramos
16417727 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16484988
Marca: Medchem Express HY12113
MedChemExpress Oprozomib (PR-047) is an orally bioavailable and selective peptide epoxyketone proteasome inhibitor with IC50s of 36 and 82 nM for proteasome (β5) and immunoproteasome (LMP7), respectively. Oprozomib (ONX 0912) induces apoptosis in MM cells.
Oprozomib (PR-047) is an orally bioavailable and selective peptide epoxyketone proteasome inhibitor with IC50s of 36 and 82 nM for proteasome (β5) and immunoproteasome (LMP7), respectively. Oprozomib (ONX 0912) induces apoptosis in MM cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oprozomib
Forma física Solid
CAS 935888-69-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32N4O7S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo ONX 0912 PR-047
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.88 mM)
SMILES C[C@]1(OC1)C([C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C3=CN=C(C)S3)=O)COC)=O)COC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 532.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.61
Porcentaje de pureza 99.5%