Learn More
Opipramol, TRC
Código de producto. 30137248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137248 25 mg 25 miligramos
17901635 5 mg 5 miligramos
17930615 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO66960025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-72-0
Fórmula molecular C23 H29 N3 O
Peso molecular (g/mol) 363.5
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol, Endison, G 33040, GR 33040, N-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazino]propyl]iminostilbene, NSC 169867, Opipramol, Opipramol G, Opramidol
Nombre IUPAC 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepina-11-ilpropil)piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Opipramol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2311
Porcentaje de pureza >95%