Learn More
Opipramol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Opipramol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.2311 |
| Porcentaje de pureza | >95% |