Learn More
Opipramol N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30050659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050659 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050659 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0422.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de opipramol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Opipramol N-Oxide
CAS 2732277-08-4
Nombres de analitos o componentes Opipramol N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Opipramol N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O2/c27-19-18-26(28)16-14-24(15-17-26)12-5-13-25-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)25/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ilpropil)-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 379.5
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.226 g/mol