Learn More
Diclorhidrato de opipramol, LoGiCal
Código de producto. 30459416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459416 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459416 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0422.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Opipramol Dihydrochloride
CAS 909-39-7
Nombres de analitos o componentes Opipramol Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Dinsidon, G 33040, Insidon, Insidone, Nisidana, Opipramol hydrochloride, Pramolan, 5-[gamma-(beta-Hydroxyethylpiperazino)propyl]-5H-dibenzo[b,f]azepine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ilpropil)piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 436.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1844 g/mol