Learn More
Diclorhidrato de opipramol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Opipramol Dihydrochloride |
| CAS | 909-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Opipramol Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C23 H29 N3 O . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Dinsidon, G 33040, Insidon, Insidone, Nisidana, Opipramol hydrochloride, Pramolan, 5-[gamma-(beta-Hydroxyethylpiperazino)propyl]-5H-dibenzo[b,f]azepine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ilpropil)piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato |
| Mostrar más |