Learn More
Di-N-óxido de opipramol, Mikromol™
Código de producto. 30051213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051213 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051213 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0422.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Di-N-óxido de opipramol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Opipramol Di-N-Oxide
CAS 2724726-55-8
Nombres de analitos o componentes Opipramol Di-N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Opipramol Di-N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N3O3/c27-19-18-26(29)16-14-25(28,15-17-26)13-5-12-24-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)24/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ilpropil)-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 395.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.2209 g/mol