Learn More
Opicapone, MedChemExpress
Descripción
Opicapone (BIA 9-1067) is a potent third-generation catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor for the research of Parkinson's disease and motor fluctuations. Opicapone decreases the ATP content of the cells with an IC50 of 98 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Opicapone |
| CAS | 923287-50-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H10Cl2N4O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BIA 9-1067 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (242.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC1=[N+]([O-])C(Cl)=C(C2=NOC(C3=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C(O)=C3)=N2)C(C)=C1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 413.17 |
| Mostrar más |