Learn More
Ácido opiánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Opianic acid |
| CAS | 519-05-1 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Formyl-2,3-dimethoxybenzoic Acid, 5,6-Dimethoxyphthalaldehydic Acid, 2,3-Dimethoxy-6-formylbenzoic Acid, 5,6-Dimethoxy-2-formylbenzoic Acid, 5,6-Dimethoxyphthalaldehydic Acid, 6-Formyl-2,3-dimethoxybenzoic Acid, NSC 35546, Opianic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-7-4-3-6(5-11)8(10(12)13)9(7)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(C=O)c(C(=O)O)c1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-formil-2,3-dimetoxi-benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0528 |