Learn More
Ácido opiánico, TRC
Código de producto. 30419351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30419351 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30419351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO669300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Opianic acid
CAS 519-05-1
Fórmula molecular C10 H10 O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Formyl-2,3-dimethoxybenzoic Acid, 5,6-Dimethoxyphthalaldehydic Acid, 2,3-Dimethoxy-6-formylbenzoic Acid, 5,6-Dimethoxy-2-formylbenzoic Acid, 5,6-Dimethoxyphthalaldehydic Acid, 6-Formyl-2,3-dimethoxybenzoic Acid, NSC 35546, Opianic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-14-7-4-3-6(5-11)8(10(12)13)9(7)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc(C=O)c(C(=O)O)c1OC
Nombre IUPAC Ácido 6-formil-2,3-dimetoxi-benzoico
Peso molecular (g/mol) 210.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.