Learn More
Sulfato de oftasina, TRC
Código de producto. 30138163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138163 2.5 mg 2.50 miligramo
30136179 5 g 5 g
30008386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6692002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7327-87-9
Fórmula molecular C8 H10 N6 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 288.28
Sinónimo Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
Nombre IUPAC (Z)-[(4Z)-4-hidrazilideno-2,3-dihidroftalazina-1-ilideno]hidrazina; Ácido sulfúrico
SMILES N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydralazine Sulfate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0641