missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OPHN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16696644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16696644 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16696644 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5100164

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Oligophrenin 1.

Stimulates GTP hydrolysis of members of the Rho family. Its action on RHOA activity and signaling is implicated in growth and stabilization of dendritic spines, and therefore in synaptic function. Critical for the stabilization of AMPA receptors at postsynaptic sites. Critical for the regulation of synaptic vesicle endocytosis at presynaptic terminals. Required for the localization of NR1D1 to dendrites, can suppress its repressor activity and protect it from proteasomal degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OPHN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica OPHN1
N.º de referencia del gen O60890, P0CAX5, Q99J31
Alias de gen ARHGAP41; C130037N19Rik; mental retardation, X-linked 60; MRX60; oligophrenin 1; oligophrenin-1; oligophrenin-1, Rho-GTPase activating protein; Ophn1; Opn1
Símbolos de los genes OPHN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human OPHN1(Accession O60890), corresponding to amino acid residues L222-L272.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 312108, 4983, 94190
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.