Learn More
Hirschmann™ Cable de operación
Código de producto. 10319630
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cable de control
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10319630 Cable de control cada uno
1 options
Código de producto. 10319630 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9564003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.26€
    29.15€ / paquete de 1
    Ahorro 15.11€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Cable de operación para iniciar el proceso de dispensación externamente.
  • Para opus™
  • Cable de conexión entre el módulo y la unidad base
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Inicio de la operación de dosificación externamente (para unidades básicas 10 + 20 + 50 mL), p. ej. Para la Integración en Procesos Automáticos
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Cable de control