Learn More
Hirschmann™ openend™ Pipetas capilares desechables, Na-hep
Descripción
- Sodio heparinizado
- Certificado de conformidad
- Fabricado con material duradero DURAN™ vaso
- CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0.5% |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD 98/79 CE |
| Material | De vidrio |
| Volumen (métrico) | 20 μl |
| Longitud (métrico) | 60 ±0,5 milímetros |
| Tipo | Pipeta capilar |
| Desechables | Un solo uso |