Learn More
Hirschmann™ openend™ Pipetas capilares desechables
Código de producto. 10383132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10383132 10 x 100/paquete paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10383132 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 905021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    159.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 21.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Facilita el llenado capilares sin errores en el laboratorio con Hirschmann™ openend tecnología con el punto de ruptura previsto. Los micro capilares desechables se openend fabrican en vidrio duradero DURAN™ .
  • Fácil operación de llenado
  • Tecnología abierta
  • Heparina de sodio
  • DURAN™, conformidad certificada, con punto de ruptura predefinido para una configuración de volumen exacta
  • Número de lote en el embalaje, etiquetado con: utilizable hasta
  • CE según IVD 98/79 CE. Manejo seguro de líquidos
  • El openend Se llena por acción capilar más allá de la mitad hasta aproximadamente la marca del anillo impreso, se elimina el medio residual en el exterior del capilar y se separa el capilar mediante una suave presión con los dedos.
  • La parte completamente llena ahora contiene el volumen exacto
Especificaciones
Exactitud 0.5%
Certificaciones/conformidad CE acc. IVD 98/79 EG, certificado de conformidad
Coeficiente de variación 1%
Descripción Pipetas microcapilares desechables con punto de ruptura predeterminado para un fácil manejo, heparinizadas con sodio. openend
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10 x 100/paquete
Tipo Abierto
Desechables Un solo uso