Descripción
Dado que las puntas AccuFill tienen una vida útil más corta que las placas OpenArray, le recomendamos que alinee la cantidad de su pedido con su rendimiento estimado de OpenArray. Acerca de la plataforma de PCR en tiempo real OpenArray: la plataforma de PCR en tiempo real OpenArray proporciona genotipado basado en PCR y análisis de expresión génica de cientos a miles de muestras y ensayos al día.Los investigadores pueden analizar hasta 144 muestras en una sola placa OpenArray.Se pueden someter tres placas OpenArray a un ciclo y obtener las imágenes necesarias de forma simultánea en el instrumento de PCR en tiempo real OpenArray™, lo que proporciona resultados de alto rendimiento con facilidad.Los ciclos térmicos del flujo de trabajo del sistema y las imágenes fluorescentes de las placas OpenArray.Los resultados se capturan en el ordenador externo y el software de análisis OpenArray permite a los investigadores ver datos de ensayos concretos.
Dado que las puntas AccuFill tienen una vida útil más corta que las placas OpenArray, le recomendamos que alinee la cantidad de su pedido con su rendimiento estimado de OpenArray.
Acerca de la plataforma de PCR en tiempo real OpenArray
La plataforma de PCR en tiempo real OpenArray proporciona genotipado basado en PCR y análisis de expresión génica de cientos a miles de muestras y ensayos al día. Los investigadores pueden analizar hasta 144 muestras en una sola placa OpenArray. Se pueden someter tres placas OpenArray a un ciclo y obtener las imágenes necesarias de forma simultánea en el instrumento de PCR en tiempo real OpenArray™, lo que proporciona resultados de alto rendimiento con facilidad. Los ciclos térmicos del flujo de trabajo del sistema y las imágenes fluorescentes de las placas OpenArray. Los resultados se capturan en el ordenador externo y el software de análisis OpenArray permite a los investigadores ver datos de ensayos concretos.
Plataforma completa
La plataforma de PCR en tiempo real OpenArray incluye:
• Instrumento de PCR en tiempo real OpenArray, que representa tres placas OpenArray simultáneamente
• OpenArray AccuFill System carga muestras en placas OpenArray
• La estación de sellado de cajas OpenArray™ sella placas OpenArray
• Accesorios de instrumentos OpenArray (incluye sistema de PC)
• Software de análisis de genotipados OpenArray™
• Software de análisis de PCR en tiempo real OpenArray™
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Puntas |
| Contenido y almacenamiento | Cada paquete contiene 10 cajas de puntas AccuFill™, con 384 puntas/caja. |
| Para utilizar con (equipo) | OpenArray™ |
| Línea de productos | AccuFill, OpenArray |
| Tipo de producto | Punta del sistema |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 10 cajas |