Learn More
Applied Biosystems™ Placas de muestras de 384 pocillos OpenArray™, negras
Código de producto. 15826481 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15826481 10 plates paquete de 10
1 options
Código de producto. 15826481 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4482221
Edge
Para su uso con el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex
Son microplacas de bajo volumen que se utilizan en el sistema QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ para cargar muestras en placas OpenArray™.Estas placas en particular son de color negro para mejorar la visualización durante la carga.
4406947
Color: Transparente, Velocidad de reacción: Estándar
NC0973054
Color: Negro, Velocidad de reacción: Estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento Cada caja contiene 10 placas de 384 pocillos, suficientes para 80 placas de PCR en tiempo real OpenArray™.
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™
Velocidad de reacción Estándar
Línea de productos OpenArray
Tipo de producto Placa de muestras
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Cantidad 10 plates
Código de barras Sin código de barras
Color Negro