Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con septum con parte superior abierta, 24-414 mm, septum unidos, a granel
Beskrivning
Thermo Scientific™ Septa Caps include a bonded-in 0.045 in. thick septa. The same high quality septa caps used on our Thermo Scientific VOA Vials, septa bottles and septa jars. Processed to meet EPA performance–based specifications for Volatile Organic Analysis.
- Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con septum de silicona con revestimiento de PTFE unido
- Septum unido de forma permanente al tapón
- El número de catálogo 297-2414 es un tapón con parte superior abierta sin septo y se puede utilizar con septos sueltos Thermo Scientific con diámetro de 24 mm
Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles
Incluye:
Solo tapón
Compatible con:
Para su uso con viales VOA, frascos y tarros Thermo Scientific. Los tapones 297-2414 son compatibles con septos sueltos con números de catálogo 288-0022, 288-0072, 288-0022BP y S24-400-S2.
Specifikationer
Specifikationer
| Parámetros de certificación | Análisis de orgánicos volátiles (VOA) |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 24/caja |
| Nivel | Sin procesar |
| Material de revestimiento | Ninguno |
| Acabado del cuello | 24-414 |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Certificaciones/conformidad | Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO. |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.