Learn More
OPC Sal de clorhidrato 4392, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[3-(4-[2,3-Dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone Hydrochloride Salt |
| CAS | 1329509-60-5 |
| Fórmula molecular | C24H29N3O2 . xHCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-[3-(4-[2,3-Dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone Hydrochloride Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29N3O2.ClH/c1-18-5-3-6-23(19(18)2)27-14-12-26(13-15-27)11-4-16-29-21-9-7-20-8-10-24(28)25-22(20)17-21;/h3,5-10,17H,4,11-16H2,1-2H3,(H,25,28);1H |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC(OCCCN3CCN(C4=CC=CC(C)=C4C)CC3)=C2)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 7-(3-(4-(2,3-dimetilfenil)piperazin-1-il)propoxi)quinolin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 428 |