Learn More
OPC 3930, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OPC 3930 |
| CAS | 73963-46-9 |
| Fórmula molecular | C19H23N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-[3-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)propoxy]-2(1H)-quinolinone, 6-[3-(1-Cyclohexyltetrazol-5-yl)propoxy]carbostyril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N5O2/c25-19-11-8-14-13-16(9-10-17(14)20-19)26-12-4-7-18-21-22-23-24(18)15-5-2-1-3-6-15/h8-11,13,15H,1-7,12H2,(H,20,25) |
| SMILES | O=C(N1)C=CC2=C1C=CC(OCCCC3=NN=NN3C4CCCCC4)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 353.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1852 |