Learn More
Tocris Bioscience™ OPC 21268
Código de producto. 18074362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074362 10 mg 10 miligramos
18015532 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074362 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3924/10
Orally active vasopressin V1 antagonist
Nonpeptide vasopressin V1 receptor antagonist. Displays greater affinity for rat V1 than human V1 (Ki values are 25 and 8800 nM respectively). Exhibits 1000-fold selectivity for V1 receptors over V2 receptors. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131631-89-5
Fórmula molecular C26H31N3O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OPC 21268
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.54
Pureza >98%
Peso molecular 449.551