Learn More
OPC 14714, TRC
Código de producto. 30418110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418110 10 mg
30413009 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO66760010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203395-84-0
Fórmula molecular C23 H28 Br N3 O2
Peso molecular (g/mol) 458.39
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2-bromophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro- (9CI, ACI), 7-[4-[4-(2-Bromophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone (ACI), 7-[4-[4-(2-bromophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2-Monobromo Aripiprazole, 2-Monobromoaripiprazole
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2-bromofenil)piperazina-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES Brc1ccccc1N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OPC-14714
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28BrN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1365