Learn More
OPA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16865795 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16865795 20 μL 20 microlitros
16855795 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16865795 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 277331AP20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
OPA1 is a dynamin-related GTPase that is critical for the maintece of mitochondrial morphology and mtDNA. The most commonly associated phenotype with OPA1 mutations is heterozygous optic atrophy, a heterozygous domit trait that causes reduced visual clarity and sometimes blindness. The disease usually begins in childhood and increases in severity throughout the life of affected individuals. Usually, this phenotype is attributed to the degeneration of optic nerve fibers. Interestingly, the same type of nerve degeneration seems to be partially causative of certain schizophrenia characteristics. OPA1 dysfunction also seems to be implicated in this case; mitochondrial networks associated with critical nerves seem to link schizophrenia and OPA1. The dysfunction is associated with issues with apoptosis and normal cellular metabolic regulation, all regulated through OPA1.
Spezifikation
Antígeno OPA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica OPA1
N.º de referencia del gen O60313, P58281, Q2TA68
Alias de gen KIAA0567, largeG, MGM1, NTG, OPA1, Optic atrophy protein 1
Símbolos de los genes Opa1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno OPA1 Fusion Protein Ag26887
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171116, 4976, 74143
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.