Learn More
Kolmi™ Máscara de equilibrio de masas Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D
Código de producto. 17764789 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17764789 M paquete de 50
1 options
Código de producto. 17764789 Proveedor Kolmi™ N.º de proveedor M52014WHMB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.65€
    17.25€ / paquete de 50
    Ahorro 4.40€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La máscara Op Air Pro Oxygen FFP2 es fácil de aplicar con una alta transpirabilidad debido a la alta calidad de la materia prima. Fabricado con el enfoque de equilibrio de masas a partir de materiales reciclados.
  • Filtración de media máscara, clase de eficiencia FFP2 NR D desarrollada para proteger contra aerosoles y partículas sólidas y líquidas.
  • Con certificación de tipo IIR, protege el medio ambiente contra las gotas emitidas por el usuario, así como de posibles salpicaduras de líquidos corporales.
  • Cinta para la cabeza tejida soldada ultrasónicamente para una comodidad óptima.
  • Gracias a su forma y al uso de materiales blandos, la Op Air Pro Oxygen se adapta perfectamente a la cara para limitar las fugas internas.
  • Esta máscara es hipoalergénica y se ha probado dermatológicamente.
  • La Op Air Pro Oxygen se fabrica en Francia.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Clase I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Color Blanco
Tamaño M
Para utilizar con (aplicación) Sector
Modelo Sobre
Strap Attachment Type Diadema