Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica antirreflectante Op-Air™ One
Código de producto. 17750189 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Máscara médica antirreflectante Op-Air One; certificaciones/cumplimiento (Europa): (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; color: Azul; desechable: Sí; tipo de cierre: Lazos; material: Polipropileno
Código de producto.
17750189 Máscara médica antirreflectante Op-Air One; certificaciones/cumplimiento (Europa): (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; color: Azul; desechable: Sí; tipo de cierre: Lazos; material: Polipropileno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17750189 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor M24101N30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.85€
    7.22€ / paquete de 50
    Ahorro 0.63€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Prepárese durante largas horas de desgaste con esta máscara médica antirreflectante con cinta antirreflectante.
  • Medios de alta filtración (polipropileno)
  • Capas (de interior a exterior): celulosa no tejida, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
  • Bordes y lazos de máscara suaves y no tejidos
  • El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
  • Barra de nariz y cinta antirreflectante integradas para limitar los fenómenos de deslumbramiento en la sala de operaciones
  • Filtro sin fibra de vidrio
  • Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Color Azul
Fastening Type Lazos
Material Polipropileno
Modelo Plisado
Certificaciones/conformidad (Europa) (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Medicina
Cantidad de embalaje 50 paq.