Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica antivaho Op-Air™ con banda de espuma
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17700189 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
:
Máscara médica antivaho Op-Air con banda de espuma; certificaciones/cumplimiento (Europa): (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; color: Azul; desechable: Sí; tipo de cierre: Lazos; estilo: Plisado
Código de producto.
17700189 Máscara médica antivaho Op-Air con banda de espuma; certificaciones/cumplimiento (Europa): (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; color: Azul; desechable: Sí; tipo de cierre: Lazos; estilo: Plisado
1 options
Código de producto. 17700189 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor M21101M30
Edge
La adición única de la banda de espuma a esta máscara proporciona comodidad adicional al usuario en la parte superior de la prevención de la niebla.
  • Medios de alta filtración (polipropileno)
  • Capas (de interior a exterior): polipropileno termosellado, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
  • Bordes y lazos suaves y no tejidos
  • El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
  • Pieza nasal y banda antivaho integradas
  • Filtro sin fibra de vidrio
  • Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Color Azul
Fastening Type Lazos
Material Polipropileno
Modelo Plisado
Certificaciones/conformidad (Europa) (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Medicina
Cantidad de embalaje 50 paq.