Learn More
OP-1118, TRC
Código de producto. 30425666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425666 5 mg 5 miligramos
30424604 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6620005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1030825-28-5
Fórmula molecular C48H68Cl2O17
Peso molecular (g/mol) 987.95
Sinónimo (3E,5E,8S,9E,11S,12R,13E,15E,18S)-3-[[[6-Deoxy-4-O-(3,5-dichloro-2-ethyl-4,6-dihydroxybenzoyl)-2-O-methyl-β-L-mannopyranosyl]oxy]methyl]-12-[(6-deoxy-5-C-methyl-β-D-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-11-ethyl-8-hydroxy-18-[(1R)-1-hydroxyethyl]-9,13,15-trimethyl-oxacyclooctadeca-3,5,9,13,15-pentaen-2-one, OP 1118, OPT 1118
SMILES O=C1/C(CO[C@H]2[C@@H](OC)[C@@H](O)[C@H](OC(C3=C(CC)C(Cl)=C(O)C(Cl)=C3O)=O)[C@@H](C)O2)=C\C=C/C[C@H](O)/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(C)(C)O4)/C(C)=C\C(C)=C/C[C@]([C@H](O)C)([H])O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OP-1118
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H68Cl2O17/c1-11-27-20-23(4)30(52)16-14-13-15-28(21-62-47-42(61-10)39(57)41(26(7)63-47)65-45(60)32-29(12-2)33(49)36(54)34(50)35(32)53)44(59)64-31(25(6)51)18-17-22(3)19-24(5)40(27)66-46-38(56)37(55)43(58)48(8,9)67-46/h13-15,17,19-20,25-27,30-31,37-43,46-47,51-58H,11-12,16,18,21H2,1-10H3/b14-13+,22-17+,23-20+,24-19+,28-15+/t25-,26-,27+,30+,31+,37-,38+,39+,40+,41-,42+,43+,46-,47-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 986.3834