Learn More
ONX 0914, TRC
Código de producto. 30415696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30415696 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30415696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6580005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONX 0914
CAS 960374-59-8
Fórmula molecular C31 H40 N4 O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo PR 957, N-[2-(4-Morpholinyl)acetyl]-L-alanyl-O-methyl-N-[(1S)-2-[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-L-tyrosinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C31H40N4O7/c1-21(32-27(36)19-35-13-15-41-16-14-35)29(38)34-26(18-23-9-11-24(40-3)12-10-23)30(39)33-25(28(37)31(2)20-42-31)17-22-7-5-4-6-8-22/h4-12,21,25-26H,13-20H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)/t21-,25-,26-,31-/m0/s1
SMILES COc1ccc(C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CN2CCOCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)[C@]4(C)CO4)cc1
Nombre IUPAC (2S)-3-(4-metoxifenil)-N-[(2S)-1-[(2S)-2-metiloxiran-2-il]-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]-2-[[(2S)-2-[(2-morfolin-4-ilacetil)amino]propanoil]amino]propanamida
Peso molecular (g/mol) 580.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.2897