Learn More
ONX-0914, MedChemExpress
Descripción
ONX-0914 (PR-957) is a selective inhibitor of low-molecular mass polypeptide-7 (LMP7), the chymotrypsin-like subunit of the immunoproteasome. ONX-0914 blocks cytokine production and attenuates progression of experimental arthritis. ONX-0914 is a noncompetitive irreversible inhibitor of the mycobacterial proteasome (Ki=5.2 μM). ONX-0914 reactivates latent HIV-1 through p-TEFb activation mediated by HSF-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ONX-0914 |
| CAS | 960374-59-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H40N4O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | PR-957 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (60.28 mM) |
| SMILES | O=C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC1=CC=C(OC)C=C1)C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C([C@]3(C)OC3)=O)=O)=O)CN4CCOCC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 580.67 |
| Mostrar más |