Learn More
Onvansertib, MedChemExpress
Código de producto. 16439397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439397 5 mg 5 miligramos
16426956 100 mg 100 miligramos
16416858 10 mg 10 miligramos
16402927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16439397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15828
MedChemExpress NMS-1286937 is a potent, selective and orally available PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
NMS-1286937 is a potent, selective and orally available PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Onvansertib
CAS 1034616-18-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27F3N8O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo NMS-1286937 NMS-P937
Información de solubilidad DMSO : 21 mg/mL (39.44 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NN(CCO)C2=C1CCC3=CN=C(NC4=CC(N5CCN(C)CC5)=CC=C4OC(F)(F)F)N=C23)N
Peso molecular (g/mol) 532.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease