Learn More
MedChemExpress ONPG
Código de producto. 16461579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461579 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16461579 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15926
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress ONPG is a colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-galactosidase activity.
Especificaciones
CAS 369-07-3
Solubilidad H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinónimo 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Cantidad 1 g
Peso molecular 301.25 g/mol
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Grado de pureza o calidad 98.21%