Learn More
Ononin, TRC
Código de producto. 17989164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17989164 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17989164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO65650010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ononin
CAS 486-62-4
Fórmula molecular C22 H22 O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-, Ononin (6CI,7CI,8CI), 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-(β-Glucosyloxy)-3-(4-methoxyphenyl)isoflavone, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-O-glucoside, Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside, Formononetin 7-O-β-D-glucoside, Formononetin 7-glucoside, Formononetin glucoside, Ononoside
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
Nombre IUPAC 3-(4-metoxifenilo)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxanoxan-2-il]oxicromen-4-una
Peso molecular (g/mol) 430.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1264