Learn More
Ononin, MedChemExpress
Código de producto. 16479036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479036 100 mg 100 miligramos
16448928 10 mg 10 miligramos
16404807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0270
MedChemExpress Ononin is an isoflavonoid, is an additional growth inhibitor in soils associated with the weed, Pluchea lanceolata.
Ononin is an isoflavonoid, is an additional growth inhibitor in soils associated with the weed, Pluchea lanceolata.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ononin
CAS 486-62-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ononoside Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (232.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H]1OC2=CC=C(C(C(C3=CC=C(OC)C=C3)=CO4)=O)C4=C2
Peso molecular (g/mol) 430.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.4
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Powder