Learn More
Thermo Scientific Chemicals ONO-RS-082, 98%
Código de producto. 15458739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458739 20 mg 20 miligramos
1 options
Código de producto. 15458739 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67444.F+
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 20 mg
Descripción De blanco crudo a amarillo
ensayo 98 %
CAS 99754-06-0
Fórmula molecular C21H22ClNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,86
Sinónimo 4-cloro-2-(4-n-pentilcinamicoilamino)ácido benzoico;
Sensibilidad Sensible a la luz
Punto de fusión De 175 a 177°
Tipo de producto ONO-RS-082, 98%
Formulario Sólido