Learn More
R&D Systems™ ONO 8130
Descripción
ONO 8130 is an EP1 receptor antagonist. Exhibits analgesic effect in a mouse model of cystitis. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ONO 8130 |
| CAS | 459841-96-4 |
| Sinónimo | 4-[[[2,3-Dihydro-6-[(2-methylpropyl)[(4-methyl-2-thiazolyl)sulfonyl]amino]-1H-indene-5yl]oxy]methyl]benzoic acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C25H28N2O5S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.63 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Mostrar más |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use