Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
Código de producto. 16475937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475937 5 mg 5 miligramos
16463208 10 mg 10 miligramos
16459756 50 mg 50 miligramos
16442676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100882
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31NO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 461.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.55
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation