Learn More
ONO-4059 analog, MedChemExpress
Código de producto. 16480118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480118 5 mg 5 miligramos
16473616 25 mg 25 miligramos
16467556 100 mg 100 miligramos
16433667 50 mg 50 miligramos
16417658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18951
MedChemExpress ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONO-4059 analog
CAS 1351635-67-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.53 mM)
SMILES O=C1N([C@H]2CCCN(C(C=C)=O)C2)C3=NC=NC(N)=C3N1C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 456.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease