Learn More
Online Internal Standard Kits
Código de producto. 17805296 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit estándar interno en línea
Para utilizar con (equipo):
Sistemas ICP-MS iCAP MX y iCAP Q/Qnova
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17805296 Kit estándar interno en línea Sistemas ICP-MS iCAP MX y iCAP Q/Qnova cada uno
1 options
Código de producto. 17805296 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 1324690
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Get a reliable solution for accurate sample dilution with the Thermo Scientific™ Online Internal Standard Kit for our Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems.
Take advantage of our Online Internal Standard Kit for iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series ICP-MS systems. This kit provides a reliable solution for accurate sample dilution, an essential step in ICP-MS analysis. It includes high-quality parts designed for precise and consistent dilution, ensuring accurate and reproducible results.
Ensure accurate and reproducible results
  • Reliable solution for accurate online sample dilution in ICP-MS analysis
  • Includes high-quality parts designed for precise and consistent online internal standard addition
Especificaciones
Tipo Kit estándar interno en línea
Para utilizar con (equipo) Sistemas ICP-MS iCAP MX y iCAP Q/Qnova