Learn More
Idex Accesorios de apriete manual de alta presión de una pieza: PEEK
Código de producto. 13093050
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
26,16 mm (1,03 in.)
Tasa de presión:
6000 psi
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (imperial) Tasa de presión Tamaño de la unidad
13093050 26,16 mm (1,03 in.) 6000 psi paquete de 10
1 options
Código de producto. 13093050 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201343
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Los accesorios cónicos de apriete manual pueden soportar hasta 9000 psi.
Los accesorios de apriete manual ofrecen la comodidad de realizar una conexión de tubos sin necesidad de llaves o herramientas especializadas para apretar el racor en su lugar
  • Presiones de hasta 7000 psi (483 bar)
  • Temperaturas de hasta 125 °C
  • Aprietes manuales para 1,59 mm (1/16 in) de diámetro exterior y tubos más pequeños
  • Gránulos reemplazables para versiones de dos piezas
Especificaciones
Tipo Conexión de apriete manual
Longitud (imperial) 26,16 mm (1,03 in.)
Tasa de presión 6000 psi
Material PEEK
Color Natural
Para utilizar con (equipo) D. E. de 0,31 cm (0,0625 pulgadas) Tubos