Learn More
Hamilton™ Montaje de un cono con tubos de longitud personalizada (0,318 cm [0,125 in])
Descripción
Hoja de especificaciones
- Material de accesorio: CTFE
- Material de los tubos: PTFE. Calibre 0,318 cm (0,125 in)
- Longitud: longitud personalizada
- Cantidad de ventas: 1 unidad
- Tipo de conexión: Luer hembra
- Número de conexiones: 1
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 pulg) |
| Longitud global (imperial) | Longitud personalizada |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |