Description
- Uso práctico con una sola mano con solo pulsar un botón
- Con anillo de raspado para marcar la profundidad y limpiar
- Transparente
- Disponible en PTFE/FEP o PP transparente
- Posibilidad de muestreo puntual, muestreo de todas las capas y muestreo inferior
- Adecuado para todos los barriles y contenedores disponibles comercialmente con una abertura de al menos 32 mm de diámetro.
- Fácil de limpiar.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | LiquiSampler |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Incluye | Anillo raspador |
| Tipo de mango | Botón - uso con una sola mano |
| Capacidad (imperial) | 8.45 oz. |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 15528 |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Show More |