Learn More
Oxoid Oxoid™ One Broth - Salmonella
Código de producto. 13215479
Código de producto. 13215479 Proveedor Oxoid N.º de proveedor BO1096S
One Broth - Salmonella 10 Pk
One Broth - Salmonella in 250 mL bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw
Peso de llenado 223- 227 g
pH 6.8 - 7.2
Cantidad 10/Pk