Learn More
Ohaus™ Termobloque seco analógico de un bloque HB1AL
Código de producto. 15762699 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
N.º de bloques:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de bloques unitSize
15762699 1 cada uno
1 options
Código de producto. 15762699 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30392047
El termobloque seco analógico de un bloque OHAUS™ procesa más muestras a la vez que proporciona resultados precisos y fiables.
  • Los termobloques secos de alta potencia y temperatura constante son económicos, versátiles y compactos
  • Las unidades multiuso son ideales para la incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, puntos de fusión/ebullición y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio
  • Cada uno de los cinco modelos acepta bloques modulares intercambiables independientes (suministrados por separado) que admiten varias cajas de muestras, como microtubos, tubos de centrífuga, viales, microplacas y tiras o tubos de PCR
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
  • Los bloques modulares de aluminio anodizado proporcionan una estabilidad de temperatura y transferencia de calor superiores
  • Controles analógicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TUV
Tipo de controlador Analógico
Descripción Termobloque seco, 1 bloques, HB1AL, UE
Material Aluminio
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 100 °C (Bajo), 75 °C a 150 °C (Alto)
Tipo Bloque para termobloque
Tiempo de calentamiento 45 min
Modelo HB1AL
N.º de bloques 1
Estabilidad de la temperatura ± 1 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,1 °C a 37 °C
Uniformidad De ± 0,4 °C a 37 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31,5 x 20,3 x 8,9 cm
Longitud (imperial) 12,40 in
Longitud (métrico) 31,50 cm
Anchura (imperial) 8,00 in
Anchura (métrico) 20,30 cm
Altura (imperial) 3,50 in
Altura (métrico) 8,900 cm
Fondo (imperial) 12,40 in
Fondo (métrico) 31,50 cm
Peso (métrico) 2,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 0,5A, 50/60 Hz
Amperaje 0,5 A