Learn More
Ondansetron, TRC
Código de producto. 30132420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132420 50 mg 50 miligramos
30137419 500 mg 500 miligramos
30012483 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO65500550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99614-02-5
Fórmula molecular C18 H19 N3 O
Peso molecular (g/mol) 293.36
Sinónimo Ondansetron, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,4-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-9H-carbazol-4-one, GR 38032, GR 38032X, Ondanles, Setron, Yatrox, Zofran, Zophren, Zudan
Nombre IUPAC 9-metil-3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-una
SMILES Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1528
Porcentaje de pureza >95%