Learn More
Ondansetron, MedChemExpress
Código de producto. 16498318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498318 10 mg 10 miligramos
16414207 50 mg 50 miligramos
16408056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0002B
MedChemExpress Ondansetron(GR 38032; SN 307) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron(GR 38032
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron
CAS 99614-02-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O
Cantidad 10 mg
Sinónimo GR 38032 SN 307
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (34.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation