Learn More
Ondansetrón, LoGiCal
Código de producto. 30458247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458247 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458247 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0252.09
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron
CAS 99614-02-5
Nombres de analitos o componentes Ondansetron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ondansetron, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,4-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-9H-carbazol-4-one, GR 38032, GR 38032X, Ondanles, Setron, Yatrox, Zofran, Zophren, Zudan
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Nombre IUPAC 9-metil-3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 293.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1528 g/mol