Learn More
Clorhidrato de ondansetrón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ondansetron hydrochloride |
| CAS | 99614-01-4 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N3 O . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Emeset, GR 38032F, NSC 665799, SN 307 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O.ClH/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C.Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,9-tetrahidro-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-4H-carbazol-4-ona','monohidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 329.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.828 |