Learn More
Clorhidrato de ondansetrón dihidrato, TRC
Código de producto. 30409980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30409980 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30409980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO655010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Fórmula molecular C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Nombre IUPAC 9-metil-3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona;dihidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 365.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1506